Learn More
7-metoxi-4-metilcumarina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-7-Methoxycoumarin |
| CAS | 2555-28-4 |
| Fórmula molecular | C11 H10 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2H-1-Benzopyran-2-one','7-methoxy-4-methyl-, Coumarin','7-methoxy-4-methyl- (7CI,8CI), Herniarin','4-methyl- (6CI), 7-Methoxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-methoxycoumarin, 4-Methylherniarin, 4-Methylumbelliferone methyl ether, 7-Methoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Methoxy-4-methyl-chromen-2-one, 7-Methoxy-4-methylcoumarin, 7-Methyloxy-4-methylcoumarin, NSC 688805 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O3/c1-7-5-11(12)14-10-6-8(13-2)3-4-9(7)10/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C |
| Nombre IUPAC | 7-metoxi-4-metilcromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.063 |