Learn More
7-Metoxi-4-metilcumarina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429363 1 g 1 g
11439363 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429363 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11785.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Un derivado de la cumarina y etiqueta fluorescente.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2555-28-4
Fórmula molecular C11H10O3
Peso molecular (g/mol) 190.198
Número MDL MFCD00009773
Clave InChI UDFPKNSWSYBIHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methoxy-4-methylcoumarin, 7-methoxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy-4-methyl, 4-methylherniarin, hymecromone methyl ether, herniarin, 4-methyl, 7-methoxy-4-methyl-chromen-2-one, 4-methyl-7-methoxycoumarin, coumarin,4-methyl-7-methoxy, coumarin, 7-methoxy-4-methyl
PubChem CID 390807
Nombre IUPAC 7-metoxi-4-metilcromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxy-4-methylcoumarin
Punto de fusión 159°C to 162°C
Cantidad 1 g
Beilstein 156900
Información de solubilidad Soluble in Methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 99%