Learn More
7-metoxi-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methoxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidine |
| CAS | 88890-64-6 |
| Fórmula molecular | C5 H5 N5 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N5O/c1-11-5-3-4(6-2-7-5)9-10-8-3/h2H,1H3,(H,6,7,8,9,10) |
| SMILES | COc1ncnc2[nH]nnc12 |
| Nombre IUPAC | 7-metoxi-3H-triazolo[4,5-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 151.126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.049 |