Learn More
7-metoxi-3,4-dihidro-1-naftalenil-acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methoxy-3,4-dihydro-1-naphthalenyl-acetonitrile |
| CAS | 861960-34-1 |
| Fórmula molecular | C13 H13 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h4-6,9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2CCC=C(CC#N)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(7-metoxi-3,4-dihidronaftalen-1-il)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0997 |