Learn More
7-Metoxi-2-tetralona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410577 5 g 5 g
11400577 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22432.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4133-34-0 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4133-34-0
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD00001730
Clave InChI XEAPZXNZOJGVCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methoxy-2-tetralone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-2 1h-naphthalenone, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2-one, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 7-methoxyl-2-tetralone, 7-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 3,4-dihydro-7-methoxynaphthalen-2 1h-one
PubChem CID 77785
Nombre IUPAC 7-metoxi-3,4-dihidro-1H-naftalen-2-ona
SMILES COC1=CC2=C(CCC(=O)C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxy-2-tetralone
Densidad 1.13
Punto de ebullición 124°C to 126°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5595
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%