Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 7-Methoxy-2-tetralone |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Amarillo a naranja |
| Densidad | 1.1300g/mL |
| Punto de ebullición | 124°C to 126°C (1.5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mehr anzeigen |
RU– Solo para uso en investigación