Learn More
Triflato de 7-metoxi-2,2-dimetil-4-oxo-4H-1,3-benzodioxin-5-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4H-1,3-benzodioxin-5-yl Triflate |
| CAS | 532394-17-5 |
| Fórmula molecular | C12H11F3O7S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Trifluoromethanesulfonic Acid 7-Methoxy-2,2-Dimethyl-4-Oxo-4H-1,3-Benzodioxin-5-Yl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11F3O7S/c1-11(2)20-7-4-6(19-3)5-8(9(7)10(16)21-11)22-23(17,18)12(13,14)15/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c2C(=O)OC(C)(C)Oc2c1 |
| Nombre IUPAC | (7-metoxi-2,2-dimetil-4-oxo-1,3-benzodioxin-5-il) trifluorometanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 356.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.0178 |