Learn More
7-Metoxi-2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina (> 90%), CTR
Código de producto. 30469716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30469716 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30469716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27110210G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 1810-74-8
Fórmula molecular C13 H17 N O
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2-Dihydro-7-methoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-7-methoxy-1,2-dihydroquinoline
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12/h5-8,14H,1-4H3
SMILES COc1ccc2C(=CC(C)(C)Nc2c1)C
Nombre IUPAC 7-metoxi-2,2,4-trimetil-1H-quinolina
Peso molecular (g/mol) 203.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.131