Learn More
7-metoxi-1-tetralona, TRC
Código de producto. 30475936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475936 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30475936 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2687002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxy-1-tetralone
CAS 6836-19-7
Fórmula molecular C11 H12 O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1(2H)-Naphthalenone','3,4-dihydro-7-methoxy-, 3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaphthalene, 7-Methoxy-1-tetralone, 7-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Methoxy-α-tetralone, 7-Methoxytetralin-1-one, 7-Methoxytetralone, NSC 97611
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES COc1ccc2CCCC(=O)c2c1
Nombre IUPAC 7-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 176.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0837