Learn More
7-Metoxi-1-tetralona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11368156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368156 5 g 5 g
11358156 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15130.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6836-19-7
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD00001696
Clave InChI GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
PubChem CID 81276
Nombre IUPAC 7-metoxi-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona
SMILES COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxy-1-tetralone
Punto de fusión 59°C to 63°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2208389
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 99%