Learn More
7-Metoxi-1-naftalenol, TRC
Código de producto. 30481858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481858 100 mg 100 miligramos
30471266 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481858 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM264710100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67247-13-6
Fórmula molecular C11 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 174.2
Nombre IUPAC 7-metoxinaftalen-1-ol
SMILES COc1ccc2cccc(O)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Methoxy-1-naphthalenol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h2-7,12H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0681