Learn More
7-Metoxi-1-naftalenamina Cloruro, TRC
Código de producto. 30476763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476763 100 mg 100 miligramos
30482572 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM265585100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139525-77-2
Fórmula molecular C13 H15 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 237.73
Sinónimo 1-Naphthaleneethanamine, 7-methoxy-, hydrochloride (9CI), 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine hydrochloride, 2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethanamine hydrochloride, Agomelatine Impurity A HCl
Nombre IUPAC 2-(7-metaxinaftalena-1-il)etanolamina; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc2cccc(CCN)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethylamine hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO.ClH/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12;/h2-6,9H,7-8,14H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.092