Learn More
7-Metoxi-1-naftalenaacetamida, TRC
Código de producto. 30472062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472062 2.5 g 2.50 g
30480539 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2647952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138113-07-2
Fórmula molecular C13 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 215.25
Sinónimo Agomelatine Impurity B
Nombre IUPAC 2-(7-metaxinaftalena-1-il)acetamida
SMILES COc1ccc2cccc(CC(=O)N)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetamide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO2/c1-16-11-6-5-9-3-2-4-10(7-13(14)15)12(9)8-11/h2-6,8H,7H2,1H3,(H2,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0946