Learn More
7-metoxi-1-naftaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Methoxy-1-naphthaldehyde |
| CAS | 158365-55-0 |
| Fórmula molecular | C12 H10 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-Methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, MONAL 71 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10O2/c1-14-11-6-5-9-3-2-4-10(8-13)12(9)7-11/h2-8H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2cccc(C=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-metoxinaftaleno-1-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 186.207 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.068 |