Learn More
7-Keto Naturalean, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-acetyl-7-oxo-Dehydroepiandosterone |
| CAS | 1449-61-2 |
| Fórmula molecular | C21 H28 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3β)-3-(Acetyloxy)-androst-5-ene-7,17-dione, 3β-Acetoxy-5-androsten-7,17-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H28O4/c1-12(22)25-14-6-8-20(2)13(10-14)11-17(23)19-15-4-5-18(24)21(15,3)9-7-16(19)20/h11,14-16,19H,4-10H2,1-3H3/t14-,15-,16-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3C(=O)C=C2C1 |
| Nombre IUPAC | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-7,17-dioxo-2,3,4,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 344.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1988 |