Learn More
7-Colesterol Keto, TRC
Código de producto. 30137202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137202 50 mg 50 miligramos
30135112 5 mg 5 miligramos
30003933 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK18505050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-28-9
Fórmula molecular C27 H44 O2
Peso molecular (g/mol) 400.64
Sinónimo Cholest-5-en-7-one, 3-hydroxy-, (3β)-, Cholest-5-en-7-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxycholest-5-en-7-one, 3β-Hydroxy-cholest-5-ene-7-one, 3β-Hydroxycholest-5-en-7-one, 7-Ketocholesterol, 7-Oxocholesterol, Cholest-5-en-3β-ol-7-one, SC 4722, δ5-Cholesten-3β-ol-7-one
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-7-una
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)CC4=CC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ketocholesterol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.3341