Learn More
7-Colesterol Keto-d7, TRC
Código de producto. 30397415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397415 10 mg
30390904 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30397415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK18505210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127684-08-6
Fórmula molecular C27 2H7 H37 O2
Peso molecular (g/mol) 407.68
Sinónimo Cholest-5-en-7-one-25,26,26,26,27,27,27-d7, 3-hydroxy-, (3β)- (9CI), 7-Oxocholesterol-25,26,27-d7, (3β)-3-Hydroxycholest-5-en-7-one-25,26,26,26,27,27,27-d7, 7-Ketocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-D7, 7-Oxocholesterol-d7, Cholest-5-en-3β-ol-7-one-25,26,26,26,27,27,27-d7, δ5-Cholesten-3β-ol-7-one-d7
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriometil)heptano-2-il]-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-7-one
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)CC4=CC3=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ketocholesterol-d7
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,17D
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.3781