Learn More
7-Ceto-3α ,12-α Ácido -dihidroxicolánico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Keto-3a,12-a-dihydroxycholanic Acid |
| CAS | 911-40-0 |
| Fórmula molecular | C24 H38 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Cholic Acid Impurity 12 (7-Ketodeoxycholic Acid) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-18,20,22,25,27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,20+,22+,23+,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](O)[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@H]4CC3=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4R)-4-[(3R,5S,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-7-oxo-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 406.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.2719 |