Learn More
7-isopropil-3-metilxantina, Mikromol™
Código de producto. 17952426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17952426 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17952426 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0875.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-isopropil-3-metilxantina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Isopropyl-3-methylxanthine
CAS 190262-97-6
Nombres de analitos o componentes 7-Isopropyl-3-methylxanthine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,7-Dihydro-3-methyl-7-(1-methylethyl)-1H-purine-2,6-dione, 7-Isopropyl-3-methylxanthine, NSC 515474
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N4O2/c1-5(2)13-4-10-7-6(13)8(14)11-9(15)12(7)3/h4-5H,1-3H3,(H,11,14,15)
SMILES CC(C)n1cnc2N(C)C(=O)NC(=O)c12
Nombre IUPAC 3-metil-7-propan-2-ilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 208.217
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.096 g/mol