Learn More
Ácido 7-yodoacetamidocumarina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Iodoacetamidocoumarin-4-carboxylic Acid |
| CAS | 284679-24-9 |
| Fórmula molecular | C12 H8 I N O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8INO5/c13-5-10(15)14-6-1-2-7-8(12(17)18)4-11(16)19-9(7)3-6/h1-4H,5H2,(H,14,15)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CI)ccc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-[(2-yodoacetil)amino]-2-oxocromeno-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 373.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.9447 |