Learn More
7-Yodo-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10600466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10600466 5 g 5 g
10417042 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10600466 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13211DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306934-90-7
Fórmula molecular C9H9IO2
Peso molecular (g/mol) 276.073
Número MDL MFCD02677706
Clave InChI CIZHAPZOOAJDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-iodo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin,3,4-dihydro-7-iodo
PubChem CID 2776396
Nombre IUPAC 7-yodo-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)I)OC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Iodo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.07
Porcentaje de pureza 95%