Learn More
7-Yodo-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Iodo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.07 |
| Porcentaje de pureza | 95% |