Learn More
7-iodo-2,3-dihidrobenzo[b]furano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10738815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10738815 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10112784 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738815 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00911DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 264617-03-0
Fórmula molecular C8H7IO
Peso molecular (g/mol) 246.047
Número MDL MFCD11109311
Clave InChI IASDAJCCAFGOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-iodo-2,3-dihydrobenzo b furan, 7-iodo-2,3-dihydrobenzofuran, benzofuran,2,3-dihydro-7-iodo
PubChem CID 33589431
Nombre IUPAC 7-iodo-2,3-dihidro-1-benzofurano
SMILES C1COC2=C1C=CC=C2I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Iodo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.04
Porcentaje de pureza 97%