Learn More
7-hidroxiquinolina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxyquinoline |
| CAS | 580-20-1 |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 7-Hydroxyquinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO/c11-8-4-3-7-2-1-5-10-9(7)6-8/h1-6,11H |
| SMILES | Oc1ccc2cccnc2c1 |
| Nombre IUPAC | quinolin-7-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 145.158 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.053 |