Learn More
7-Hidroximitragynina 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317417 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317417 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14233650ME100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxymitragynine
CAS 174418-82-7
Nombres de analitos o componentes 7-Hydroxymitragynine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C23 H30 N2 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30N2O5/c1-5-14-12-25-10-9-23(27)20-17(7-6-8-19(20)29-3)24-21(23)18(25)11-15(14)16(13-28-2)22(26)30-4/h6-8,13-15,18,27H,5,9-12H2,1-4H3/b16-13+/t14-,15+,18+,23+/m1/s1
SMILES CC[C@@H]1CN2CC[C@@]3(O)C(=Nc4cccc(OC)c34)[C@@H]2C[C@@H]1\C(=C/OC)\C(=O)OC
Nombre IUPAC (E)-2-[(2S,3S,7aS,12bS)-3-etil-7a-hidroxi-8-metoxi-2,3,4,6,7,12b-hexahidro-1H-indolo[2,3-a]quinolizin-2-il]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 414.49
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2155 g/mol