Learn More
Clorhidrato de 7-hidroximemantina, Mikromol
Código de producto. 30459018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30459018 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30459018 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1045.120025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 7-hidroximemantina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride
CAS 356572-08-2
Nombres de analitos o componentes 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H21 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Amino-5,7-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol Hydrochloride (1:1), 1-Amino-3,5-dimethyl-7-hydroxyadamantane hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11+,12-;
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C[C@]12C[C@]3(C)C[C@@](N)(C1)C[C@@](O)(C2)C3
Nombre IUPAC (5S,7R)-3-amino-5,7-dimetiladamantan-1-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 231.76
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.139 g/mol