Learn More
7-Hidroxiisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373946 250 mg 250 miligramos
11363946 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17067.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 7651-83-4 | Molecular Formula: C9H7NO | Molecular Weight: 145.16 g/mol
7-Hydroxyisoquinoline is used to study its photophysial behavior in polymer matrices such as polymethyl methacrylate, cellulose acetate, polyvinyl alcohol and sulfonated tetrafluoroethylene based fluoropolymer- copolymer. It also used to prepare quinine. Further, it is used as the material for all optical switching due to its excited state proton transfer (ESPT) effect.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-hidroxiisoquinolina se utiliza para estudiar su comportamiento fotofisial en matrices poliméricas como el polimetilmetacrilato, acetato de celulosa, alcohol polivinílico y fluoropolímero-copolímero sulfonado a base de tetrafluoroetileno. También se usa para preparar quinina. Además, se emplea como material para toda la conmutación óptica debido a su efecto de transferencia de protones de estado excitado (ESPT).
Solubilidad
Soluble en metanol y ácido sulfúrico concentrado.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7651-83-4
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00456131
Clave InChI WCRKBMABEPCYII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxyisoquinoline, 7-isoquinolinol, 7-hydroxy-isoquinoline, isoquinolin-7-ol, 7-hydroxy-2-azanaphthalene, pubchem6264, acmc-1bfxl, ksc380o3r, 7-hydroxyisoquinoline 250mg
PubChem CID 459767
Nombre IUPAC isoquinolin-7-ol
SMILES OC1=CC=C2C=CN=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxyisoquinoline
Punto de fusión 226°C to 228°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 113224
Información de solubilidad Soluble in methanol and concentrated sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación