Learn More
7-Hidroxiindol, 95 % %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15783467 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15783467 250 mg 250 miligramos
15773467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15783467 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462292500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2380-84-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2380-84-9
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Clave InChI ORVPXPKEZLTMNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxyindole, 7-indolol, 7-hydroxy-1h-indole, indol-7-ol, 7-hydroxy-indole, pubchem7345, 7-hydroxylindole
PubChem CID 2737651
Nombre IUPAC 1H-indol-7-ol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxyindole
Punto de fusión 85.0°C to 87.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 95%