Learn More
Sal sódica del ácido 7-hidroxiheptanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxyheptanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 16889-73-9 |
| Fórmula molecular | C7H13NaO3 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10;/h8H,1-6H2,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMILES | OCCCCCCC(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 168.17 |