Learn More
7-Hidroxiflavona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428457 1 g 1 g
11438457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18538.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6665-86-7 | C15H10O3 | 238.242 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6665-86-7
Fórmula molecular C15H10O3
Peso molecular (g/mol) 238.242
Número MDL MFCD00006835
Clave InChI MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxyflavone, flavone, 7-hydroxy, 7-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy, unii-ze72458e4l, 7-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxyflavone, 11
PubChem CID 5281894
ChEBI CHEBI:2268
Nombre IUPAC 7-Hidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxyflavone
Punto de fusión 245°C to 247°C
Cantidad 1 g
Beilstein 194089
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza 98%