Learn More
7-Hidroxiflavanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486396 5 g 5 g
11496396 0.25 g 0.25 g
11476396 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24720.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6515-36-2 | C15H12O3 | 240.258 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6515-36-2
Fórmula molecular C15H12O3
Peso molecular (g/mol) 240.258
Número MDL MFCD00017487
Clave InChI SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxyflavanone, 7-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, chembl97542, 7-hydroxy-2-phenyl-4-chromanone, 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-flavanone, d05zpo
PubChem CID 1890
ChEBI CHEBI:34483
Nombre IUPAC 7-hidroxi-2-fenil-2,3-dihidrocromen-4-ona
SMILES C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxyflavanone
Punto de fusión 187°C to 189°C
Cantidad 5 g
Beilstein 87355
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.25
Porcentaje de pureza 99%