Learn More
7-Hidroflavanona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10314452 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10314452 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10314452 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 364170010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxyflavanone
Nombre de nota 98%
CAS 6515-36-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 189°C to 197°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H12O3
Número MDL MFCD00017487
Cantidad 1 g
Beilstein 18, V,2, 189
Sinónimo 7-hydroxyflavanone, 7-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, chembl97542, 7-hydroxy-2-phenyl-4-chromanone, 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-flavanone, d05zpo
Clave InChI SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 7-hidroxi-2-fenil-2,3-dihidrocromen-4-ona
Peso molecular (g/mol) 240.26
PubChem CID 1890
ChEBI CHEBI:34483
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Hydroxyflavanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación