Learn More
7-Hidroxicumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396776 100 g 100 g
11386776 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396776 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04082.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 93-35-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-hidroxicumarina se utiliza como indicador fluorescente sensible al pH intracelular y sonda de la barrera hematoencefálica. Se utiliza como agente protector solar y como abrillantador óptico para textiles. También se ha utilizado como medio de ganancia para los láseres de colorante.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente a 20 °C), etanol al 95 % (50 mg/ml), cloroformo, acetona y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-35-6
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00006878
Clave InChI ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
PubChem CID 5281426
ChEBI CHEBI:27510
Nombre IUPAC 7-hidroxicromen-2-ona
SMILES OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxycoumarin
Punto de fusión 228°C to 232°C
Cantidad 100 g
Beilstein 127683
Índice Merck 14,9847
Información de solubilidad Soluble in water (slightly at 20°C),95% ethanol (50mg/ml),chloroform,acetone,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 98%