Learn More
7-hidroxicitronelal, TRC
Código de producto. 30397065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397065 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30397065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9832105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxycitronellal
CAS 107-75-5
Fórmula molecular C10 H20 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, (±)-Hydroxycitronellal, 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal, 7-Hydroxycitronellal, Citronellal hydrate, Citronellal, hydroxy-, Cyclalia, Cyclosia, Cyclosia base, Fixol, Hydroxycitronellal, Laurine, Lilyl aldehyde, Muguet synthetic, Muguettine principle, NSC 406740, Phixia
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3,7-dimetiloctanal
Peso molecular (g/mol) 172.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1463