Learn More
7ß-hidroxicolesterol-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7beta-Hydroxycholesterol 25,26,26,26,27,27,27-d7 |
| CAS | 349553-97-5 |
| Fórmula molecular | C27 2H7 H39 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cholest-5-ene-25,26,26,26,27,27,27-d7-3,7-diol, (3β,7β)-, (3β,7β)-Cholest-5-ene-25,26,26,26,27,27,27-d7-3,7-diol, 7β-Hydroxycholesterol-25,26,26,26,27,27,27-D7, (3β,7β)-Cholest-5-ene-3,7-diol-d7, 7β-Hydroxycholesterol-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,17D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (3S,7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriometil)heptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,7-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 409.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 409.3937 |