Learn More
7-Hidroxibenzo[a]pireno, TRC
Código de producto. 30135869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135869 50 mg 50 miligramos
30135363 100 mg 100 miligramos
17901815 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135869 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82945050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37994-82-4
Fórmula molecular C20 H12 O
Peso molecular (g/mol) 268.31
Sinónimo Benzo[a]pyren-7-ol, 7-Hydroxybenzo[a]pyrene, 7-Hydroxybenzopyrene
Nombre IUPAC benzo[a]pyren-7-ol
SMILES Oc1cccc2c1cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxybenzo[a]pyrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12O/c21-18-6-2-5-15-16-10-9-13-4-1-3-12-7-8-14(11-17(15)18)20(16)19(12)13/h1-11,21H
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0888
Porcentaje de pureza >95%