Learn More
7-Hidroxi-Warfarina, TRC
Código de producto. 17940575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17940575 10 mg 10 miligramos
17964935 1 mg 1 miligramo
17903315 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17940575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99613010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17834-03-6
Fórmula molecular C19 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 324.33
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,7-dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4,7-dihydroxy- (8CI), 4,7-Dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxywarfarin
Nombre IUPAC 4,7-dihidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)cromo-2-una
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccc(O)cc2OC1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Warfarin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0998
Porcentaje de pureza >95%