Learn More
7-Hidroxi Quetiapina, TRC
Código de producto. 30179435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179435 25 mg 25 miligramos
30179212 1 mg 1 miligramo
30179141 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95322525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139079-39-3
Fórmula molecular C21 H25 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 399.51
Sinónimo 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227
Nombre IUPAC 6-[4-[2-(2-hidroxietoxi)etil]piperazina-1-il]benzo[b][1,4]benzotiazepina-2-ol
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxyquetiapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1617
Porcentaje de pureza >95%