Learn More
Acetato de 7-hidroxiquetiapina, TRC
Código de producto. 30414130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30414130 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30414130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ5100405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Quetiapine Acetate
CAS 329217-62-1
Fórmula molecular C23H27N3O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo 11-[4-[2-[2-(Acetyloxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27N3O4S/c1-17(27)30-15-14-29-13-12-25-8-10-26(11-9-25)23-19-4-2-3-5-21(19)31-22-16-18(28)6-7-20(22)24-23/h2-7,16,28H,8-15H2,1H3
SMILES OC1=CC=C2C(SC3=CC=CC=C3C(N4CCN(CCOCCOC(C)=O)CC4)=N2)=C1
Nombre IUPAC Acetato de 2-(2-(4-(7-hidroxidibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il)etoxi)etilo
Peso molecular (g/mol) 441.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.17
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.