Learn More
7-Hidroxi Quetiapina (1,0 mg/ml en metanol), TRC
Código de producto. 30403501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1x1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403501 1x1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30403501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT12451X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxyquetiapine
CAS 139079-39-3
Fórmula molecular C21 H25 N3 O3 S
Cantidad 1x1 mL
Sinónimo 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24
Nombre IUPAC 6-[4-[2-(2-hidroxietoxi)etil]piperazin-1-il]benzo[b][1,4]benzotiazepin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 399.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1617
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL