Learn More
7-Hidroxi Proclorperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy Prochlorperazine |
| CAS | 52172-19-7 |
| Fórmula molecular | C20 H24 Cl N3 O S |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 7-Hydroxyprochlorperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-9-11-23(12-10-22)7-2-8-24-17-5-4-16(25)14-20(17)26-19-6-3-15(21)13-18(19)24/h3-6,13-14,25H,2,7-12H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(CCCN2c3ccc(O)cc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 389.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1329 |