Learn More
7-Hidroxi-N-des{[2-(2-hidroxi)etoxi]etil} Quetiapina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30407762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407762 1 mg 1 miligramo
30392872 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9361001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1397181-83-7
Fórmula molecular C17 H17 N3 O S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 384.32
Sinónimo Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-(1-piperazinyl)-, hydrochloride (1:2), 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol dihydrochloride, 7-Hydroxy-N-des{[2-(2-hydroxy)ethoxy]ethyl} Quetiapine Dihydrochloride
Nombre IUPAC 6-piperazina-1-ilbenzo[b][1,4]benzotiazepina-2-ol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Oc1ccc2N=C(N3CCNCC3)c4ccccc4Sc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol dihydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3OS.2ClH/c21-12-5-6-14-16(11-12)22-15-4-2-1-3-13(15)17(19-14)20-9-7-18-8-10-20;;/h1-6,11,18,21H,7-10H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.0626