Learn More
7-Hidroxi-Memantina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30133577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133577 50 mg 50 miligramos
30136714 25 mg 25 miligramos
17971695 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94470050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356572-08-2
Fórmula molecular C12 H21 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 231.76
Sinónimo 3-Amino-5,7-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol Hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 3-amino-5,7-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 1-Amino-3,5-dimethyl-7-hydroxyadamantane hydrochloride, 7-Hydroxy Memantine hydrochloride, 7-Hydroxymemantine hydrochloride, 3-Amino-5,7-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol Hydrochloride (1:1), 1-Amino-3,5-dimethyl-7-hydroxyadamantane hydrochloride
Nombre IUPAC 3-amino-5,7-dimetiladamantan-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.CC12CC3(C)CC(N)(C1)CC(O)(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.139