Learn More
7-Hidroxiloxapina, TRC
Código de producto. 30401078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30401078 25 mg -
30390857 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94379025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37081-75-7
Fórmula molecular C18H18ClN3O2
Peso molecular (g/mol) 343.81
Sinónimo 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-7-ol, 2-Chloro-7-hydroxy-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-Chloro-7-hydroxy-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f]oxazepine
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(4-metilpiperazina-1-il)benzo[b][1,4]benzoxazepina-2-ol
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Oc4ccc(Cl)cc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Loxapine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18ClN3O2/c1-21-6-8-22(9-7-21)18-14-10-12(19)2-5-16(14)24-17-11-13(23)3-4-15(17)20-18/h2-5,10-11,23H,6-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.1088