Learn More
Clorhidrato de 7-hidroxigranisetrón-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxygranisetron indazole-1-methyl-d3 hydrochloride |
| CAS | 2124272-03-1 |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H21 N4 O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 7-Hydroxy-1-(methyl-d3)-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride, 7-Hydroxygranisetron-d3 hydrochloride, 7-Hydroxygranisetron-D3 hydrochloride (1-(methyl-D3)-indazole), 7-Hydroxy granisetron-d3 hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N4O2.ClH/c1-21-12-5-3-6-13(21)10-11(9-12)19-18(24)16-14-7-4-8-15(23)17(14)22(2)20-16;/h4,7-8,11-13,23H,3,5-6,9-10H2,1-2H3,(H,19,24);1H/t11-,12+,13-;/i2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])n1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3C)c4cccc(O)c14 |
| Nombre IUPAC | 7-hidroxi-N-[(1S,5R)-9-metil-9-azabiciclo[3.3.1]nonan-3-il]-1-(trideuteriometil)indazol-3-carboxamida;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 367.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.1854 |