Learn More
7-Hidroxiflufenazina, TRC
Código de producto. 30009702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009702 1 mg 1 miligramo
30004571 5 mg 5 miligramos
30003478 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9424351MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33098-48-5
Fórmula molecular C22 H26 F3 N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 453.52
Sinónimo 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]propyl]-8-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-3-ol, 4-[3-[7-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol;
Nombre IUPAC 10-[3-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]propil]-8-(trifluorometil)fenotiazina-3-ol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccc(O)cc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-hydroxy Fluphenazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26F3N3O2S/c23-22(24,25)16-2-5-20-19(14-16)28(18-4-3-17(30)15-21(18)31-20)7-1-6-26-8-10-27(11-9-26)12-13-29/h2-5,14-15,29-30H,1,6-13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.1698
Porcentaje de pureza >95%