Learn More
7-Hidroxi DAMPA, TRC
Código de producto. 30389305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389305 10 mg 10 miligramos
30406577 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30389305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93150010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34698-85-6
Fórmula molecular C15 H15 N7 O3
Peso molecular (g/mol) 341.32
Sinónimo Benzoic acid, 4-[[(2,4-diamino-7,8-dihydro-7-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]-, Benzoic acid, 4-[[(2,4-diamino-1,7-dihydro-7-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]- (9CI), 4-[[(2,4-Diamino-7,8-dihydro-7-oxo-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoic acid, 4-Amino-4-deoxy-7-hydroxy-N10-methylpteroic acid
Nombre IUPAC 4-[(2,4-diamino-7-hidroxipterdina-6-il)ácido benzoico metil-metilamino
SMILES CN(Cc1nc2c(N)nc(N)nc2nc1O)c3ccc(cc3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy DAMPA
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N7O3/c1-22(8-4-2-7(3-5-8)14(24)25)6-9-13(23)20-12-10(18-9)11(16)19-15(17)21-12/h2-5H,6H2,1H3,(H,24,25)(H5,16,17,19,20,21,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1236