Learn More
7-Hidroxi Cumarina, TRC
Código de producto. 30136484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136484 1 g 1 g
30006999 2.5 g 2.50 g
17935015 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9248751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-35-6
Fórmula molecular C9 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-, Coumarin, 7-hydroxy- (7CI,8CI), 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-2-chromenone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxycoumarin, 7-Hydroxylcoumarin, 7-Oxycoumarin, Hydrangin, Hydrangine, NSC 19790, Skimmetin, Skimmetine, Umbelliferon, Umbelliferone
Nombre IUPAC 7-hidroxicromen-2-ona
SMILES Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxycoumarin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0317
Porcentaje de pureza >95%