Learn More
7-Hidroxi-Sulfato de Cumarina Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 17994315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994315 5 mg 5 miligramos
17991425 50 mg 50 miligramos
17941625 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9248905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135316-80-1
Fórmula molecular C9H5KO6S
Peso molecular (g/mol) 280.3
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(sulfooxy)-, potassium salt (1:1) (ACI), 7-(Sulfooxy)-2H-1-benzopyran-2-one potassium salt, 7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt, Umbelliferone sulfate potassium salt, 7-Hydroxy coumarin sulfate potassium salt
Nombre IUPAC potasio; (2-oxocromen-7-il) sulfato
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Hydroxy Coumarin Sulfate Potassium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.9444
Porcentaje de pureza >95%