Learn More
7-hidroxicumarina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Hydroxy Coumarin-d5 |
| CAS | 1215373-23-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9HD5O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one-d5, 7-Hydroxy-2-chromenone-d5, 7-Oxycoumarin-d5, Hydrangin-d5, Hydrangine-d5, NSC 19790-d5, Skimmetin-d5, Skimmetine-d5, Umbelliferone-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | OC1=C([2H])C([2H])=C2C(OC(C([2H])=C2[2H])=O)=C1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 167.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0631 |
| Mostrar más |